Learn More
Notrax Alfombrilla de drenaje antideslizante reversible Superflow™ XT
Código de producto. 17732228
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) unitSize
17732228 152 x 91 cm cada uno
17722228 90 x 60 cm cada uno
17742228 183 x 122 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17732228 Supplier Notrax Supplier No. 566S0035BL
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante. Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caig
  • La alfombrilla antideslizante reversible es extraordinariamente cómoda y utilizable por ambos lados para prolongar su vida útil
  • Su superficie tejida perforada es antideslizante, al tiempo que permite la evacuación instantánea de líquidos en zonas húmedas
  • Perfil bajo para un fácil acceso al carro y ligero para facilitar la elevación y la limpieza
  • Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante
  • Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caigan dejando la superficie despejada
  • Se recomienda la limpieza con detergente y chorro de agua para prolongar la vida útil
Specifications
Dimensiones (L x An) 152 x 91 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 5 ft
Longitud (métrico) 152 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm