Learn More
Notrax Alfombrilla de drenaje antideslizante reversible resistente al aceite de nitrilo Superflow™ XT
Descripción
- La alfombrilla antideslizante reversible es extraordinariamente cómoda y utilizable por ambos lados para prolongar su vida útil
- Su superficie tejida perforada es antideslizante, al tiempo que permite la evacuación instantánea de líquidos en zonas húmedas
- Perfil bajo para un fácil acceso al carro y ligero para facilitar la elevación y la limpieza
- Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante
- Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caigan dejando la superficie despejada
- Se recomienda la limpieza con detergente y chorro de agua para prolongar la vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 152 x 91 cm |
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 5 ft |
| Longitud (métrico) | 152 cm |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 91 cm |