Learn More
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers
Código de producto. 15565033
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
Tamaño de la unidad:
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15565033 Green 5 ml
15555033 Colorless 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15565033 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12356005
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Invitrogen SuperFi Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Platinum SuperFi DNA Polymerase.
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA Polymerase. The buffer contains 7.5 mM MgCl2 which provides 1.5 mM MgCl2 in the final reaction.
  • Solución de tampón 5X optimizada
  • Para su uso con ADN polimerasa Invitrogen Platinum SuperFi DNA Polymerase
  • El tampón contiene 7,5 mM de MgCl2
  • Proporciona 1,5 mM de MgCl2 en estado de reacción final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Green
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Cantidad 4 x 1,25 mL
Incluye 4 x 1,25 ml de tampón SuperFi Green Buffer 5X
Almacenar a entre -5 y -30 °C.