Learn More
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers
Código de producto. 15555033
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
Tamaño de la unidad:
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15555033 Colorless 5 ml
15565033 Green 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15555033 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 12355005
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Invitrogen SuperFi Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Platinum SuperFi DNA Polymerase.
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA Polymerase. The buffer contains 7.5 mM MgCl2 which provides 1.5 mM MgCl2 in the final reaction.
  • Solución tampón 5X
  • Para su uso con ADN polimerasa Invitrogen Platinum SuperFi DNA Polymerase
  • Contiene 7,5 mM de MgCl2
  • Proporciona 1,5 mM de MgCl2 en estado de reacción final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Colorless
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Cantidad 4 x 1,25 mL
Incluye 4 x 1,25 ml de tampón SuperFi 5X
Almacenar a entre -5 y -30 °C.