Learn More
MP Biomedicals™ Sistema de lisis y trituradora de batido de gránulos portátil SuperFastPrep-2™ y sistema de lisis, 2 x 2 ml, funciona con batería
Código de producto. 15413654 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de muestra:
Hasta 200 mg en 1 ml de tampón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de muestra Tamaño de la unidad
15413654 Hasta 200 mg en 1 ml de tampón cada uno
1 options
Código de producto. 15413654 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116012500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3950.00€
    3762.15€ / paquete de 1
    Ahorro 187.85€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
El sistema de lisis y trituradora de batido de gránulos portátil SuperFastPrep-2™ se utiliza para la preparación de muestras, lisis, homogeneización y molienda de prácticamente cualquier tipo de muestra biológica. Es portátil y compatible con la mayoría de los tubos de 2 ml que contienen matriz de lisis.
  • Descripción de producto: SuperFastPrep2 es un instrumento de disrupción de muestras portátil, compacto e inalámbrico diseñado para homogeneizar, moler o lisar muestras biológicas y ambientales de manera rápida y eficaz. Se puede utilizar en lugares remotos y con la mayoría de las condiciones meteorológicas para la recogida, el procesamiento y la conservación inmediatos de muestras.
  • SuperFastPrep-2 utiliza un mecanismo único montado en una herramienta rotativa diseñada para funcionar de 600 a 4800 ciclos por minuto con una batería totalmente cargada. El dispositivo autónomo contiene dos tubos estándar de matriz de lisis con tapón de rosca de 2 ml optimizados para una amplia selección de tipos de muestras. Con la unidad se incluye un mango giratorio, dos baterías recargables de iones de litio, una estación de carga, un convertidor de tensión y un maletín de transporte.
  • Aplicaciones: Se utiliza para homogeneizar, moler o lisar cualquier muestra, el homogeneizador portátil SuperFastPrep-2 lisa de forma completa y rápida cualquier tipo de tejido y célula, lo que permite un aislamiento fácil y reproducible de ARN estable, proteínas activas y ADN genómico de longitud completa.
  • Volumen muestra: Hasta 200 mg en 1 ml de tampón
  • Capacidad: 2 tubos de 2 ml
  • 90/240 V para la versión de laboratorio, funcionamiento sin cable para la versión de campo
Recommended Storage
Store at Room Temperature (15–30°C).
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se puede utilizar para lisar microbios de muestras de suelo, sedimentos, lodo y heces y puede procesar eficazmente los tejidos de hongos, algas, plantas y animales difíciles de lisar. Se puede utilizar en cualquier lugar remoto y con la mayoría de condiciones meteorológicas cuando el investigador requiere la recogida, el procesamiento y la conservación inmediatos de las muestras.
Nivel de ruido De 80 a 100 dB
Volumen de muestra Hasta 200 mg en 1 ml de tampón
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.