Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Opciones de esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios médicos y de investigación
- Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
- Incluye tapón acoplado y junta elastomérica moldeada integral
- Esterilizables en autoclave (con tapones acoplados)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 12.000 xG
- Temperatura mínima: de -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de recogida y transporte de muestras |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (imperial) | 0,34 oz |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Color del tapón | Verde azulado |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca con junta elastomérica |
| Mostrar más |