Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperClear™ sin tapones, 1,7 ml
Código de producto. 17597886
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17597886 Azul paquete de 500
16634012 Natural paquete de 500
17577886 Rojo paquete de 500
17567886 Naranja paquete de 500
17557886 Amarillo paquete de 500
17507896 Verde paquete de 500
17587886 Morado paquete de 500
17517896 Surtido paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17597886 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 30338770009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos tubos de microcentrífugas están completos con graduaciones laterales y una superficie de escritura mate.
  • Tubos de microcentrífugas
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Alta centrifugación
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Material Resina de polipropileno
Formato En bolsa
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Altura (métrico) 39,3 mm
N.° por paquete 500/paq.
Envase 500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja
Volumen (métrico) 1,7 mL
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Esterilidad No estéril
Línea de productos SuperClear
RCF máx. RCF 20.000
Diámetro (métrico) 10.7 mm