Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Con paredes extragruesas para evitar roturas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Capacidad: 14 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo de tapón | Tapa de doble posición |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduado | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo |
| Mostrar más |