Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubos de cultivo de 13 mm de diámetro
Código de producto. 16684082 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Resina de polipropileno
RCF máx.:
1500 RCF
1500 x g
3000 RCF
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
125 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material RCF máx. Esterilidad Cantidad Tamaño de la unidad
16684082 Resina de polipropileno 3000 RCF No estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
16694082 Resina de polipropileno 3000 RCF Estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
16664082 Resina de polipropileno 3000 RCF No estéril 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 1000
16674082 Poliestireno 1500 RCF No estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
16654082 Poliestireno 1500 RCF No estéril 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 1000
17557906 Poliestireno 1500 x g Estéril 125 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16684082 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 34263500009
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
SuperClear™ Los tubos de cultivo son ideales para el cultivo celular y el uso general de laboratorio.
  • Con paredes extragruesas para evitar roturas
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Hecho en USA
Especificaciones
Diámetro (métrico) 13 mm
RCF máx. 3000 RCF
Tipo de producto Tubo de fondo redondo
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Color Transparente
Longitud (métrico) 100 mm
Material Resina de polipropileno
Desechables Un solo uso
Graduado No
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Longitud (imperial) 3,93 pulg
Cantidad 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
Línea de productos SuperClear
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 8 mL