Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubos de cultivo de 13 mm de diámetro
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16674082
Change view
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Resina de polipropileno
RCF máx.:
1500 RCF
1500 x g
3000 RCF
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
125 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material RCF máx. Esterilidad Cantidad unitSize
16674082 Poliestireno 1500 RCF No estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
16684082 Resina de polipropileno 3000 RCF No estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
16694082 Resina de polipropileno 3000 RCF Estéril 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
16664082 Resina de polipropileno 3000 RCF No estéril 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 1000
16654082 Poliestireno 1500 RCF No estéril 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 1000
17557906 Poliestireno 1500 x g Estéril 125 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16674082 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 34253500009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
SuperClear™ Los tubos de cultivo son ideales para el cultivo celular y el uso general de laboratorio.
  • Con paredes extragruesas para evitar roturas
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Hecho en USA
Especificaciones
Diámetro (métrico) 13 mm
RCF máx. 1500 RCF
Tipo de producto Tubo de fondo redondo
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Color Transparente
Longitud (métrico) 100 mm
Material Poliestireno
Desechables Un solo uso
Graduado No
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Longitud (imperial) 3,93 pulg
Cantidad 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
Línea de productos SuperClear
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 8 mL