Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Código de producto. 16624072 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Enchufe interno de doble posición
No incluida
Tapa de doble posición
Material:
Poliestireno
Polypropylene Resin
Resina de polipropileno
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Transparente
Verde
Cantidad:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
1000/paq.
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
125/pack; 1000/caja
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 3000
paquete de 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Material Color Cantidad Tamaño de la unidad
16624072 No incluida Resina de polipropileno Natural 3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 3000
16684072 Tapa de doble posición Poliestireno Natural 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 500
16674072 Tapa de doble posición Resina de polipropileno Natural 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
16694072 Tapa de doble posición Resina de polipropileno Natural 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 500
16664072 Tapa de doble posición Poliestireno Natural 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
16614082 Cierre hermético Resina de polipropileno Natural 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 500
16604082 Cierre hermético Poliestireno Natural 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 500
16634072 Enchufe interno de doble posición Poliestireno Natural 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 1000
16634082 No incluida Polypropylene Resin Natural 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 1000
16654072 No incluida Resina de polipropileno Natural 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
16644082 No incluida Polypropylene Resin Natural 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 500
16624082 No incluida Poliestireno Natural 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 1000
16644072 No incluida Poliestireno Natural 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja paquete de 1000
17275704 No incluida Poliestireno Transparente 3000/paq. paquete de 3000
17285704 No incluida Resina de polipropileno Natural 1000/paq. paquete de 1000
17255714 Tapa de doble posición Resina de polipropileno Natural 1000/paq. paquete de 1000
17235714 No incluida Resina de polipropileno Azul 1000/paq. paquete de 1000
17245714 No incluida Resina de polipropileno Verde 1000/paq. paquete de 1000
17225714 No incluida Resina de polipropileno Morado 1000/paq. paquete de 1000
17215714 No incluida Resina de polipropileno Rojo 1000/paq. paquete de 1000
17205714 No incluida Resina de polipropileno Naranja 1000/paq. paquete de 1000
17275714 No incluida Resina de polipropileno Natural 125/pack; 1000/caja paquete de 125
17265714 No incluida Poliestireno Natural 125/pack; 1000/caja paquete de 125
17295704 No incluida Resina de polipropileno Amarillo 1000/paq. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 16624072 Proveedor Labcon N.º de proveedor 33068000009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.85€
    78.68€ / paquete de 3000
    Ahorro 11.17€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Tubo de cultivo
  • Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Congelable a -80 °C
  • Selle con tapón o tapones de doble posición
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tipo de tapón No incluida
Color Natural
Longitud (métrico) 75 mm
Material Resina de polipropileno
Desechables Un solo uso
Graduado No
Para utilizar con (aplicación) Cultivo
Longitud (imperial) 2,95 pulg
Cantidad 3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
Para utilizar con (equipo) Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Línea de productos SuperClear
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 5 mL
Embalaje a granel 3000
Cierre incluido No
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
RCF máx. 3000 RCF
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de fondo redondo