Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer
Código de producto. 13444299 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
5 L
Paquetes de 5
Nombre del producto químico o material:
SuperBlock (PBS)
SuperBlock (TBS)
SuperBlock (TBS) Dry Blend
SuperBlock T20 (PBS)
SuperBlock T20 (TBS)
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
100 ml
5 litros
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material Tamaño de la unidad
13444299 100 mL SuperBlock (TBS) 100 ml
13434299 100 mL SuperBlock (PBS) 100 ml
10076713 1 L SuperBlock (PBS) 1 litro
11884524 5 L SuperBlock (PBS) 5 litros
10016723 1 L SuperBlock (TBS) 1 LT
10426144 Paquetes de 5 SuperBlock (TBS) Dry Blend paquete de 5
10519293 1 L SuperBlock T20 (PBS) 1 litro
10668654 1 L SuperBlock T20 (TBS) 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13444299 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37581
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Bloquee las membranas, las placas y las muestras de tejido con estas soluciones optimizadas que contienen una proteína que proporciona un bloqueo rápido y eficaz para Western blot, ELISA e IHC.
El tampón bloqueante SuperBlock es una solución optimizada que contiene una glicoproteína purificada que proporciona un bloqueo increíblemente rápido y eficaz para el análisis ELISA, de fijador de inmunohistoquímica (IHQ) y Western blot. El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección.
Entre las características del tampón bloqueante SuperBlock, se incluyen:
• Tiempo de bloqueo: bloqueo de las membranas entre 5 y 10 minutos y de las placas ELISA en 2 minutos
• Aplicaciones: ELISA, Western blot, IHC; sin biotina para su uso con el sistema de estreptavidina
• Estabilidad: almacenamiento del tampón a 4 °C durante un año; almacenamiento de las placas bloqueadas secas hasta 12 meses
El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección. La formulación a base de proteína no contiene ninguna inmunoglobulina, albúmina o biotina endógena, por lo que resulta compatible en muchas situaciones en las que los agentes de bloqueo tradicionales fallan. El tampón es especialmente eficaz para el bloqueo de microplacas de poliestireno recubierto (placas de 96 pocillos) y su estabilización para el secado y almacenamiento para su uso posterior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SuperBlock (TBS)
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Forma física Líquido
Línea de productos SuperBlock
Cantidad 100 mL