Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ Blocking Buffer, blotting
Código de producto. 10678654 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Tampón de bloqueo (PBS) SuperBlock, transferencia
Tampón de bloqueo (TBS) SuperBlock, transferencia
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
10678654 Tampón de bloqueo (TBS) SuperBlock, transferencia 1 litro
10781195 Tampón de bloqueo (PBS) SuperBlock, transferencia 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10678654 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37537
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting is an optimized PBS solution containing a protein that provides incredibly fast and effective blocking for western blot analysis.
Thermo Scientific SuperBlock Blocking Buffer, blotting is an optimized PBS solution containing a protein that provides incredibly fast and effective blocking for western blot analysis. Blocking micro-plates, membranes, or tissues with SuperBlock buffer yields a high signal-to-noise ratio in most detection systems.
Entre las características del tampón bloqueante SuperBlock, la transferencia incluye:
Rapidez: bloqueo de las membranas en 5-10 minutos
Flexibilidad: garantía de ausencia de biotina para su uso con el sistema de estreptavidina
Bajo fondo: la solución de proteínas sin suero produce una elevada relación señal-ruido
Estabilidad: almacenamiento del tampón a 4 °C durante un año; almacenamiento de las placas bloqueadas secas hasta 12 meses
El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección. La formulación a base de proteína no contiene ninguna inmunoglobulina, albúmina o biotina endógena, por lo que resulta compatible en muchas situaciones en las que los agentes de bloqueo tradicionales fallan. El tampón es especialmente eficaz para el bloqueo de microplacas de poliestireno recubierto (placas de 96 pocillos) y su estabilización para el secado y almacenamiento para su uso posterior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de bloqueo
Descripción Tampón de bloqueo (TBS) SuperBlock, transferencia
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Forma física Líquido
Línea de productos SuperBlock
Cantidad 1 L