Learn More
Bollé Safety Gafas esterilizables en autoclave multiusos SUPERBLAST
Código de producto. 16316645
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Translúcido
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Color de marco unitSize
16316645 Translúcido 1 par
1 options
Código de producto. 16316645 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor SUPBLCLAV2
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gama SUPERBLAST AUTOCLAVE se ha diseñado especialmente para satisfacer todos los requisitos de salas limpias.
Equipada con nuestro exclusivo revestimiento PLATINUM antivaho y antiarañazos en ambos lados de la lente, nuestra gama de gafas multiuso esterilizables en autoclave es resistente a altas temperaturas y aun así es totalmente funcional tras varios ciclos de esterilización en autoclave. Los diseños de nuestras gafas se ajustan a cualquier gafa graduada, lo que garantiza una mejor protección ocular y visión.
  • Canal de evacuación para líquidos
  • Ventilación en la parte superior / sellado en la parte inferior
  • Compatibles con respirador de media máscara
  • Revestimiento PLATINUM: antiarañazos y antivaho
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de lente Platino
    Tipo de producto Gafas
    Color de marco Translúcido
    Desechables Reutilizables
    Lens Material Policarbonato
    Material del bastidor TPR
    Frame Type Ventilado directo en la parte superior y sellado en la parte inferior
    Esterilidad Estéril