Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Superblast
Descripción
- Montura flexible y transparente para mayor comodidad
- Sistema de montaje de gafas-visera intuitivo y sencillo
- Revestimiento PLATINUM™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE; EN166 3 4 BT |
| Tipo de lente | 2,2 mm, curva 5 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Antiarañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Actividades en salas limpias |
| Color de marco | Natural |
| Material de la banda de sujeción | Isopreno |
| Incluye | Correa de diadema ajustable |
| Modelo | SUPBLCLAVE |
| Mostrar más |