Learn More
Hamilton™ Super jeringa Jeringa Gastight™
Description
Jeringa hermética de gran volumen, ideal para dispensar volúmenes desde 50 ml hasta 2 l. La Super Syringe es la única jeringa Hamilton fabricada con un cuerpo acrílico en lugar de uno de vidrio.
Terminaciones para super jeringa
- Tráquea: esta terminación acepta tubos flexibles de diámetro interno de 5/8 de pulgada.
- PTFE Luer Lock (TLL): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F agujas, agujas con cubo de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta a la conexión a las agujas. Esterilizable en autoclave una vez desmontado, excepto en jeringas de 25 ml y mayores. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punto 4 - Estándar 12° Se recomienda la punta de aguja biselada para aplicaciones de ciencias biológicas. Calibres disponibles: 33-10. Estilos de puntos especiales como 30° , 45° , o cualquier otro ángulo están disponibles a pedido
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
- Estilo de punto AS - Punta de aguja de estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin núcleo se recomienda para la penetración del tabique. Calibres disponibles: 26& 22
†No hay aguja disponible
Specifications
Specifications
| Material | Acrílico (cuerpo) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el muestreo de aire, la preparación de patrones de gas, la calibración de depósitos, las neumografías y los espirómetros |
| Incluye | No hay aguja disponible |
| Tipo de producto | Jeringa de uso general |
| Modelo | S0500 |
| Volumen (métrico) | 500 ml |
| Tipo de conexión | Adaptador traqueal |