Learn More
Hamilton™ Super jeringa Jeringa Gastight™
Código de producto. 10379837
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 ml
1 l
1,5 L
2 l
Incluye:
Aguja no incluida
No hay aguja disponible
Modelo:
S0500
S1000
S1500
S2000
Tipo de conexión:
Adaptador traqueal
Luer Lock
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye Modelo Tipo de conexión Tamaño de la unidad
10379837 1 l Aguja no incluida S1000 Luer Lock cada uno
11587884 500 ml No hay aguja disponible S0500 Adaptador traqueal cada uno
10885780 2 l Aguja no incluida S2000 Luer Lock cada uno
11577884 500 ml Aguja no incluida S0500 Luer Lock cada uno
11547984 1,5 L Aguja no incluida S1500 Luer Lock cada uno
11523524 1 l No hay aguja disponible S1000 Adaptador traqueal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10379837 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00€
    1270.48€ / paquete de 1
    Ahorro 74.52€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Jeringa hermética de gran volumen, ideal para dispensar volúmenes desde 50 ml hasta 2 l. La Super Syringe es la única jeringa Hamilton fabricada con un cuerpo acrílico en lugar de uno de vidrio.
Terminaciones para super jeringa
  • Tráquea: esta terminación acepta tubos flexibles de diámetro interno de 5/8 de pulgada.
  • PTFE Luer Lock (TLL): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F agujas, agujas con cubo de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta a la conexión a las agujas. Esterilizable en autoclave una vez desmontado, excepto en jeringas de 25 ml y mayores. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja (los estilos de punta están disponibles en agujas Kel-f Hub y Metal Hub)
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
  • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
  • Estilo de punto 4 - Estándar 12° Se recomienda la punta de aguja biselada para aplicaciones de ciencias biológicas. Calibres disponibles: 33-10. Estilos de puntos especiales como 30° , 45° , o cualquier otro ángulo están disponibles a pedido
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
  • Estilo de punto AS - Punta de aguja de estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin núcleo se recomienda para la penetración del tabique. Calibres disponibles: 26& 22
†No hay aguja disponible
Especificaciones
Material Acrílico (cuerpo)
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de aire, la preparación de patrones de gas, la calibración de depósitos, las neumografías y los espirómetros
Incluye Aguja no incluida
Tipo de producto Jeringa de uso general
Modelo S1000
Volumen (métrico) 1 l
Tipo de conexión Luer Lock