Learn More
SICCO Desecador Super-Estrella
Código de producto. 10093531
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
51 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10093531 51 L cada uno
1 options
Código de producto. 10093531 Proveedor SICCO N.º de proveedor V187507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2253.99€
    1182.28€ / paquete de 1
    Ahorro 1071.71€
    47% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Desecador Super-Estrella ACRÍLICO/ALUMINIO, con: Puerta revestida con junta elástica, 1 bandeja desecante para gel de sílice, 1 higrómetro y termómetro electrónicos montados, 1 cierre magnético con cerradura, 4 estantes extraíbles, dispositivos de carga de gas con válvulas antirretorno incorporadas y tubos de conexión. Superficie útil interior: An 260 x Al 480 x Pr 330 mm
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico.
  • Incluye cuatro estantes de policarbonato, bandeja, higrómetro, desecante, cerradura de cilindro y manguera (5 m) con dos acoplamientos rápidos para llenado de gas, utilizable con hasta 26 estantes, apilable.
  • Marco de aluminio reforzado con paneles acrílicos
  • Puerta con cierre magnético, una junta de caucho circular y una cerradura de cilindro
  • Higrómetro electrónico extragrande
  • Estantes de altura variable
  • Dos conexiones para el llenado de gas, incluidos acoplamientos rápidos con válvulas de sellado automático y manguera
  • Estantes telescópicos
Especificaciones
Modelo de cabina Carga frontal
Tipo de producto Desecador sin vacío
Volumen (métrico) 51 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 260 x 480 x 330 mm
Peso (métrico) 7 kg