Learn More
Thermo Scientific™ Moldes de acero inoxidable Super Mega
Código de producto. 12618396 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
12618396 15 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 12618396 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor E10/M8
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Incorpore cómodamente muestras de gran tamaño con los moldes de acero inoxidable Thermo Scientific™ Super Mega.
Incorpore cómodamente muestras de gran tamaño con los moldes de acero inoxidable Thermo Scientific™ Super Mega.
  • Tamaño apto para la mayoría de los casetes
  • Disponibles en packs de 5
  • Esquinas redondeadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Moldes de acero inoxidable
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 45 mm
Fondo (métrico) 15 mm