Learn More
Thermo Scientific™ Super Heavy TMTpro™ Label Reagent
Código de producto. 17479292 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17479292 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 17479292 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A52040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.00€
    708.18€ / 2 miligramos
    Ahorro 105.82€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Es una versión alternativa de TMTpro que contiene el doble de isótopos pesados para el etiquetado de péptidos.Cuando se utiliza con muestras etiquetadas con TMTpro, permite las aplicaciones de multiplexado TMTpro en 2D para la cuantificación dirigida.
Super Heavy TMTpro Label Reagent labels synthetic peptides to be specifically used alongside TMTpro multiplex-labeled samples for targeted multiplexed quantitation by mass spectrometry analysis.
El reactivo de etiquetado Super Heavy TMTpro reactivo a aminas es una versión alternativa de TMTpro que contiene el doble de isótopos pesados para el etiquetado de péptidos.Cuando se utiliza con muestras etiquetadas con TMTpro, permite las aplicaciones de multiplexado TMTpro en 2D para la cuantificación dirigida.
Características del reactivo de etiquetado Super Heavy TMTpro (TMTpro muy pesado):
•Multiplexado bidimensional: permite la multiplexación de muestras con etiquetas TMTpro con los péptidos TMTpro con etiquetado muy pesado para la cuantificación multiplexada dirigida
•Mejora la precisión cuantitativa: el etiquetado reduce el coaislamiento y la interferencia para permitir una cuantificación más resistente
•Reduce la complejidad de adquisición: utiliza un péptido con etiquetado pesado para desencadenar la selección de péptidos
Se utiliza el reactivo de etiquetado Super Heavy TMTpro para etiquetar péptidos sintéticos con el fin de utilizarlos específicamente con muestras etiquetadas con multiplex TMTpro.Cuando se utilizan juntos, el desplazamiento de masa del péptido sintético con etiquetado muy pesado desencadena la selección del péptido objetivo de la muestra multiplexada.Esta selección reduce la interferencia/el coaislamiento para permitir una cuantificación más resistente.Este nuevo método combina la potencia de multiplexación de los reactivos TMTpro con los métodos de cuantificación dirigidos, y se denomina método TOMAHAQ (activado por desplazamiento, multiplexado, masa precisa, alta resolución y cuantificación absoluta).Una ventaja adicional de este método para la cuantificación multiplexada dirigida es que presenta menor dependencia a las condiciones de cromatografía para que la cuantificación sea satisfactoria.
Este producto está sujeto a una licencia de etiquetado de uso limitado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Label Reagent
Línea de productos TMT
Sinónimo TMTpro
Material de partida Peptides
Tipo de producto final Peptides
Método de detección Mass Spectrometry
Paso del flujo de trabajo Peptide labeling
Cantidad 2 mg
Color Blanco
Envase Vial de plástico
Pureza 93%
Grado Grado de MS
Fórmula molecular C4[13 C]15H30N[15 N]3O6
Formulario Solid