Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de etiqueta TMT superpesado
Código de producto. 16575651 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16575651 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 16575651 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A43073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.00€
    534.18€ / 2 miligramos
    Ahorro 79.82€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Forma alternativa de TMT que contiene el doble de isótopos pesados para el etiquetado de péptidos y, cuando se usa con muestras marcadas con TMT, permite aplicaciones de multiplexing de TMT 2D para cuantificación dirigida
  • El reactivo de etiqueta TMT superpesado reactivo con amina es una forma alternativa de TMT que contiene el doble de isótopos pesados para el etiquetado de péptidos y, cuando se usa con muestras marcadas con TMT, permite aplicaciones de multiplexing de TMT 2D para cuantificación dirigida.
  • Multiplexing bidimensional: permite el multiplexing de muestras marcadas con TMT multiplex tradicionales con péptidos marcados superpesados para una cuantificación dirigida multiplexada
  • Mejora la precisión cuantitativa: la etiqueta reduce el coaislamiento y la interferencia para permitir una cuantificación más sólida
  • Reduce la complejidad de la adquisición: el péptido marcado de forma pesada se utiliza como desencadenante de la selección de péptidos
  • El reactivo de etiqueta TMT superpesado se usa para etiquetar péptidos sintéticos y se usa específicamente con muestras etiquetadas con multiplex de TMT. Cuando se utilizan juntos, el desplazamiento de masa del péptido sintético etiquetado súper pesado sirve como un activador de la selección del péptido diana en la muestra multiplexada y reduce la interferencia o el coaislamiento para permitir una cuantificación más resistente.
  • Este nuevo método combina la potencia de multiplexación de los reactivos TMT con métodos de cuantificación dirigidos y se denomina método TOMAHAQ (activado por desplazamiento, multiplexado, masa precisa, alta resolución y cuantificación absoluta)1. Para esta aplicación, el usuario puede realizar una cuantificación dirigida en muestras multiplexadas para los péptidos diana sin depender de las condiciones de cromatografía.
  • Para el análisis de alta resolución de péptidos marcados con TMT, la columna LC recomendada para la fuente Nanospray Flex es la columna LC Acclaim PepMap 100 C18 (n.º cat. 164942 o 164939). Para una fuente EASY-Spray, la columna LC recomendada es la columna de LC Easy-Spray C18 (N.º de de cat. ES802 o ES803).Reference Erickson BK, Rose CM, Braun CR, Erickson AR, Knott J, McAlister GC, Wühr M, Paulo JA, Everley RA, Gygi SP. Estrategia para combinar el multiplexado de muestras con ensayos de proteómica dirigidos para la caracterización de la firma de proteínas de alto rendimiento. Mol Cell. 2017 65(2):361-370.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos TMT
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (entre -5 y -30 °C).
Etiqueta o tinte Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT)
Condiciones de envío Hielo seco
Material de partida péptidos
Tipo de producto final Péptido
Paso del flujo de trabajo Etiquetado de proteínas
Cantidad 2 mg