Learn More
uvex Super F OTG Clear SV EXC Overspecs, negro
Código de producto. 31751180 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lens Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Lens Material Tamaño de la unidad
31751180 Policarbonato cada uno
1 options
Código de producto. 31751180 Proveedor uvex N.º de proveedor 9139265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.85€
    18.04€ / paquete de 1
    Ahorro 1.81€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Proporcionan una protección óptima y alta compatibilidad con gafas graduadas, con una lente grande para una excelente visibilidad y comodidad.
  • Modern uvex OTG Plus sobrespechas diseñadas para quienes usan gafas graduadas, con una lente EXC transparente extremadamente grande SV y plana que ofrece excelente visión y suficiente espacio para llevar cómodamente incluso gafas graduadas grandes debajo.
  • Construcción de montura negra sin metal, con brazos laterales planos y flexibles y una lente ajustable en inclinación para garantizar máxima comodidad y adaptabilidad individual.
  • El marco innovador con puntos de ajuste con múltiples inclinaciones permite un alto nivel de individualización para un ajuste seguro entre diferentes formas faciales y anchos de cabeza.
  • Las armas laterales planas ergonómicas con auriculares de agarre suave proporcionan un ajuste cómodo y seguro sin puntos de presión, complementadas por una pieza nariz diseñada anatómicamente para confort durante todo el día y compatibilidad óptima con respiradores.
  • Certificada según la norma EN ISO 16321-1 para protección ocular y facial personal en uso industrial, cuenta con una lente de policarbonato robusta con tecnología de recubrimiento supravision probada uvex que es extremadamente resistente a arañazos en ambos lados.
  • Protección UV400 que ofrece un 100% de protección contra la peligrosa radiación ultravioleta de hasta 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos, Resistentes a impactos, Antivaho
Tinción de lente Ninguno
Tipo de producto Cubregafas
Color de marco Negro
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV UV400
Frame Type Templas ajustables
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave