Learn More
Keystone Cleanroom Products Súper deber SMS Bolsa de autoclave
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Sistema de cierre autosellante cómodo y que ahorra tiempo
- Mejora significativa frente al corte y envoltorio con láminas y cinta.
- Fabricado y envasado en una sala limpia certificada ISO6
- Fuerte, resistente a rasgaduras y desgarros, 50 g/m² SMS material
- Subenvasado en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas con el número de lote de fabricación y la fecha de fabricación para trazabilidad.
- Hecho en el USA
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 88 gsm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | CoC |
| Tipo de tapón | Autoadhesivo |
| Color | Azul oscuro |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Material | Tela no tejida |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |