Learn More
Gibertini Elettronica™ Balanza hidrostática electrónica Super Alcomat
Código de producto. 11917606
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
10 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
11917606 10 V cada uno
1 options
Código de producto. 11917606 Proveedor Gibertini Elettronica™ N.º de proveedor SUPERALCOMAT
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Determine la concentración alcohólica por volumen (CAV), el extracto seco total y la evaluación de mostos. La balanza hidrostática electrónica Gibertini Elettronica™ Super Alcomat es totalmente automática, fácil de usar y cumple con OIV.
La lectura de la concentración alcohólica por volumen del 0,13 al 99,98 % de CAV se muestra en una gran pantalla LCD simultáneamente con la lectura de la temperatura, la densidad a 20 °C y otros parámetros.
El módulo de lectura con teclado a prueba de ducha permite al usuario realizar fácilmente las siguientes funciones:
  • Corregir el volumen del flotador con H2O o una solución estándar certificada
  • Puesta a cero y calibración de SuperAlcomat
  • Ajustes de fecha, hora, minutos y otros parámetros
  • Imprimir valores de lectura y otros parámetros (impresora no incluida)
  • Evaluación de mosto: Grados Baumè, Babo, Brix y Oechsle
  • Idiomas: Italiano, alemán, inglés, francés y español
  • Temperatura de trabajo De 10 a 30 °C
CONCENTRACIÓN ALCOHÓLICA POR VOLUMEN (CAV):
  • Intervalo de lectura: del 0,13 al 98,98 % CAV
  • Legibilidad: 0,01 % CAV
  • Legibilidad y repetibilidad de lectura: ±0,03 CAV (entre 15 y 25 °C)
DENSIDAD
  • Intervalo de medición para la densidad relativa: Desde 0,5 hasta 2,25
  • Legibilidad 0,00005
  • Repetibilidad de lectura: ±0,00005
EVALUACIÓN DE MOSTOS
  • Densidad relativa d20/20: 1,04-1,16
Specifications
Tipo de producto Balanza hidrostática
Pantalla LCD
Tensión 10 V
Fondo (métrico) 370 mm
Para utilizar con (aplicación) Determine la concentración alcohólica por volumen (CAV), el extracto seco total y la evaluación de mostos
Altura (métrico) 380 mm
Temperatura máxima (métrico) de 30 °C
Anchura (métrico) 210 mm