Learn More
Metro™ Súper ajustable Super Erecta™ Estante de alambre, acabado cromado
Código de producto. 15996841
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
14 pulg
18 in
21 in
24 in
Longitud (imperial):
24 in
30 pulg
36 pulg
42 pulg
48 pulg
54 pulg
60 pulg
72 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15996841 24 in 42 pulg cada uno
11765669 24 in 60 pulg cada uno
15946851 24 in 54 pulg cada uno
15946821 18 in 60 pulg cada uno
15946841 24 in 30 pulg cada uno
15916811 18 in 30 pulg cada uno
15966811 18 in 42 pulg cada uno
15916821 18 in 54 pulg cada uno
15906841 21 in 72 pulg cada uno
15946831 21 in 36 pulg cada uno
15966831 21 in 48 pulg cada uno
11745669 24 in 36 pulg cada uno
11755669 24 in 48 pulg cada uno
15976821 18 in 72 pulg cada uno
15986831 21 in 60 pulg cada uno
15906831 21 in 24 in cada uno
15906801 14 pulg 36 pulg cada uno
11735669 18 in 48 pulg cada uno
11725669 18 in 36 pulg cada uno
15926841 24 in 24 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 15996841 Proveedor Metro™ N.º de proveedor A2442NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    108.05€ / paquete de 1
    Ahorro 24.95€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Includes
Cada estante se envía con un paquete de cuatro clips/cuñas no conductoras.
El diseño exclusivo de estante con acabado cromado con alambre abierto permite muchas configuraciones, libre circulación de aire y minimiza la acumulación de polvo.
  • Cada estante proporciona aproximadamente un 76% de área abierta para una mayor penetración de luz y una mejor visibilidad de los artículos almacenados.
  • Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
  • Superficie dura y duradera.
  • Resistentes a la abrasión.
  • Ideal para ambientes secos y no corrosivos.
  • Los estantes se ajustan en incrementos de 1 in con esquinas de liberación de estantes patentadas.
  • Los soportes de liberación y las cuñas ofrecen una rigidez mejorada.
  • Se ensambla rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras.
Información de órdenes
Los postes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Estante de alambre
Dimensiones (L x An) 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para entornos de secado y no corrosivos.
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™
Incluye Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras
Longitud (imperial) 42 pulg
Longitud (métrico) 106,6 cm
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm
Material Chrome