Learn More
Metro™ Súper ajustable Super Erecta™ Estante de alambre, acabado cromado
Descripción
Includes
Cada estante se envía con un paquete de cuatro clips/cuñas no conductoras.
- Cada estante proporciona aproximadamente un 76% de área abierta para una mayor penetración de luz y una mejor visibilidad de los artículos almacenados.
- Se puede cargar y descargar fácilmente desde todos los lados.
- Superficie dura y duradera.
- Resistentes a la abrasión.
- Ideal para ambientes secos y no corrosivos.
- Los estantes se ajustan en incrementos de 1 in con esquinas de liberación de estantes patentadas.
- Los soportes de liberación y las cuñas ofrecen una rigidez mejorada.
- Se ensambla rápidamente sin herramientas; las unidades ensambladas no son conductoras.
Información de órdenes
Los postes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estante de alambre |
| Dimensiones (L x An) | 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para entornos de secado y no corrosivos. |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías ajustable Metro™ Super Erecta™ |
| Incluye | Cuatro clips de estantes/cuñas no conductoras |
| Longitud (imperial) | 60 pulg |
| Longitud (métrico) | 152,4 cm |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Material | Chrome |