Learn More
Cellpath Casetes de procesamiento de tejidos Supa Mega
Código de producto. 30226233
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226233 Blanco paquete de 100
1 options
Código de producto. 30226233 Proveedor Cellpath N.º de proveedor EAG010202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.60€
    96.43€ / paquete de 100
    Ahorro 32.17€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Ampliamente adoptado en laboratorios de investigación y toxicología. CellPath Los casetes de procesamiento de tejidos Supa Mega son ideales para incrustar y procesar muestras de tejido más grandes de próstata, cerebro, mama y ojo.
  • Tapa de plástico con bisagras
  • Rígido, duradero
  • Excelentes superficies de escritura
  • La cámara interna tiene tres veces la profundidad del Supa Mega Slim y Supa Mega Mother Ship
  • Disponibles en una gama de colores
Especificaciones
Cantidad 100/Pk.
Color Blanco