Learn More
CELLPATH CASSETTE SUPA MEGA SLIM - BLANCO
Código de producto. 30226266
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226266 Blanco paquete de 100
1 options
Código de producto. 30226266 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor EAN010202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.57€
    103.14€ / paquete de 100
    Ahorro 34.43€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El Supa Mega Slim está siendo ampliamente adoptado en laboratorios clínicos, de investigación y de toxicología. Su cámara interna tiene un tercio de la profundidad del Supa Mega Cassette convencional.
  • CAP en EE.UU.2.3, reduciendo el espesor de la muestra y acortando el tiempo de procesamiento. Con el Slim se puede realizar el casting en sólo 20 minutos a -8 °C.
  • Ventajas clave:
  • Mejor flujo de reactivos y tiempos de respuesta mejorados
  • El vaciado se puede realizar en 20 minutos a -8 °C.
  • Se utiliza menos cera durante el proceso de incrustación.
  • Amplia gama de colores disponible
  • Moldes de base específicos
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Cassette