Learn More
Amarillo Sunset FCF, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sunset Yellow (E110) |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-15-8-1-10-9-13(27(23,24)25)6-7-14(10)16(15)18-17-11-2-4-12(5-3-11)26(20,21)22;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.9725 |
| Porcentaje de pureza | >95% |