Learn More
Amarillo ocaso (E110) D4 (fenil D4), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sunset Yellow (E110) D4 (phenyl D4) |
| CAS | 2259674-84-3 |
| Fórmula molecular | C16 D4 H6 N2 O7 S2 . 2 Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Sunset Yellow (E110) D4 (Phenyl D4), 6-Hydroxy-5-(4-sulfophenylazo)-2-naphthalenesulfonic acid D4 (4-sulfophenyl-2,3,5,6-D4) disodium salt, 6-Hydroxy-5-(4-sulfophenylazo-2,3,5,6-d4)-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-15-8-1-10-9-13(27(23,24)25)6-7-14(10)16(15)18-17-11-2-4-12(5-3-11)26(20,21)22;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/i2D,3D,4D,5D;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N=Nc2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;6-hidroxi-5-[(E)-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-sulfonatofenil)diazenil]naftaleno-2-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 456.394 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 455.9976 |