Learn More
Sunitinib N-óxido, TRC
Código de producto. 30010618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010618 10 mg 10 miligramos
30009507 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS82000510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356068-99-0
Fórmula molecular C22 H27 F N4 O3
Peso molecular (g/mol) 414.47
Sinónimo 1H-Pyrrole-3-carboxamide, N-[2-(diethyloxidoamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-, 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-diethyl-N-oxoaminoethyl)amide
Nombre IUPAC N,N-dietil-2-[[5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-2,4-dimetil-1H-pirol-3-carbonil]óxido de etanol
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sunitinib N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27FN4O3/c1-5-27(30,6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2067
Porcentaje de pureza >95%