Learn More
N-óxido de sunitinib, Mikromol™
Descripción
N-óxido de sunitinib
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sunitinib N-Oxide |
| CAS | 356068-99-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Sunitinib N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H27 F N4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Pyrrole-3-carboxamide, N-[2-(diethyloxidoamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-, 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-(3Z)-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid (2-diethyl-N-oxoaminoethyl)amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27FN4O3/c1-5-27(30,6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12- |
| SMILES | CC[N+]([O-])(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dietil-2-[[5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carbonil]amino]etanamina |
| Mostrar más |