Learn More
sunitinib, Mikromol™
Descripción
Sunitinib
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sunitinib |
| CAS | 557795-19-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Sunitinib |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H27 F N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid N-(2-Diethylaminoethyl)amide, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid N-(2-diethylaminoethyl)amide, Sunitinib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27FN4O2/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12- |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C |
| Nombre IUPAC | N-[2-(dietilamino)etil]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida |
| Mostrar más |