Learn More
Sunifiram, MedChemExpress
Descripción
Sunifiram (DM-235) is a piperazine derived ampakine-like drug which has nootropic effects in animal studies with significantly higher potency than piracetam.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sunifiram |
| Forma física | Solid |
| CAS | 314728-85-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H18N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinónimo | DM-235 |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (203.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.6 mg/mL (10.56 mM) |
| Mostrar más |