Learn More
Sunifiram, LoGiCal
Código de producto. 30463569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463569 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463569 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3274.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sunifiram
CAS 314728-85-3
Nombres de analitos o componentes Sunifiram
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(4-benzoilpiperazin-1-il)propan-1-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 246.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1368 g/mol