Learn More
SUN11602, MedChemExpress
Código de producto. 16494626
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494626 100 mg 100 miligramos
16482746 25 mg 25 miligramos
16476117 5 mg 5 miligramos
16413398 10 mg 10 miligramos
16409926 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16494626
Marca: Medchem Express HY101493
MedChemExpress SUN11602 is a novel aniline compound with basic fibroblast growth factor-like activity.
SUN11602 is a novel aniline compound with basic fibroblast growth factor-like activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SUN11602
CAS 704869-38-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H37N5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (81.93 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(CN2CCC(N(C(CNC3=C(C)C(C)=C(N)C(C)=C3C)=O)C)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 451.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.6
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration