Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ 20mm Septa
Código de producto. 31920928 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Red, White
Material:
PTFE, Silicone
Intervalo de temperatura (imperial):
-80°F to +482°F
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Color Material Intervalo de temperatura (imperial) Tamaño de la unidad
31920928 Red, White PTFE, Silicone -80°F to +482°F paquete de 250
1 options
Código de producto. 31920928 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 502 158
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Sun-SRI provides high quality vials, caps, seals, septa, and closures to meet or exceed original manufacturer's equipment specifications and optimize efficiencies in the laboratory.
  • Designed for special applications
  • Compatible with all 20mm magnetic and nonmagnetic crimp seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0.8 in., 2 cm
Color Red, White
Material PTFE, Silicone
Septo Silicone/PTFE
Intervalo de temperatura (imperial) -80°F to +482°F
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to +250°C
Grosor (imperial) 0.01 in.
Tamaño del tapón 20 mm