Learn More
Tocris Bioscience™ SUN-B 8155
Descripción
Non-peptide calcitonin (CT) receptor agonist that fully stimulates cAMP production in CHO/hCTR cells (EC50 = 21 μM). Causes a significant reduction in serum calcium concentrations in vivo following i.p. administration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SUN-B 8155 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.29 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 273.292 |