Learn More
Justrite™ Kit de drenaje Sump-to-Sump™ para centros de acumulación EcoPolyBlend™, pinzas de acero inoxidable, arandelas y tubo de transferencia
Descripción
Se usa para aplicaciones que requieren un sumidero continuo y para cumplir con las normativas cuando las capacidades del sumidero alcanzan los 270 litros (71 galones). El kit de drenaje incluye un par de pinzas de unión de acero inoxidable, un par de arandelas de goma y un tubo de transferencia de politetrafluoroetileno. Le permite unir centros en el mismo sitio, con unidades para 4 tambores y más pequeños, para alcanzar la capacidad necesaria. Al unir los centros con el kit de drenaje Sump-to-Sump™ patentado para obtener una capacidad total del sumidero de 250 litros (66 galones), cumplirá con los requisitos de EPA y UFC.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Centros de acumulación EcoPolyBlend |