Learn More
Sumtriptán, TRC
Código de producto. 30132766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132766 1 g 1 g
30135134 250 mg 250 miligramos
17971545 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS8000951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103628-46-2
Fórmula molecular C14 H21 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 295.4
Sinónimo 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide, 1-[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylindolyl-5-methanesulfonamide, GR 43175, GR 43175X, Onzetra Xsail, Sumatriptan, Zecuity, Zelrix
Nombre IUPAC 1-[3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-5-il]-N-metilmetanosulfonamida
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sumatriptan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.135
Porcentaje de pureza >95%