Learn More
Sucinato de Sumatriptán, TRC
Código de producto. 30136181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136181 10 mg 10 miligramos
30133663 500 mg 500 miligramos
17971335 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS81000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103628-48-4
Fórmula molecular C14 H21 N3 O2 S . C4 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 413.49
Sinónimo Sumatriptan Succinate
Nombre IUPAC ácido butanedioico; 1-[3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-5-il]-N-metilmetanosulfonamida
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1.OC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sumatriptan Succinate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.1621