Learn More
Succinato de sumatriptán, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sumatriptan Succinate |
| CAS | 103628-48-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Sumatriptan Succinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H21 N3 O2 S . C4 H6 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Sumatriptan Succinate, GR 43175C, Sumatriptan succinate (GR 43175C), Ph Eur Sumatriptan Impurity Mixture, GR 43175X, Sumatriptan Test Mix for Impurity Identification Solution 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1.OC(=O)CCC(=O)O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?