Learn More
Succinato de sumatriptán, LoGiCal
Código de producto. 30461405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461405 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461405 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0310.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sumatriptan Succinate
CAS 103628-48-4
Nombres de analitos o componentes Sumatriptan Succinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N3 O2 S . C4 H6 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sumatriptan Succinate, GR 43175C, Sumatriptan succinate (GR 43175C), Ph Eur Sumatriptan Impurity Mixture, GR 43175X, Sumatriptan Test Mix for Impurity Identification Solution 2
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Tipo de solución Neat
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1.OC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido butanodioico;1-[3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-5-il]-N-metilmetanosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 413.49
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.1621 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.