Learn More
Succinato de sumatriptán EP Impureza E, Mikromol™
Código de producto. 30459933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459933 4 x 25 mg 100 miligramos
30051247 25 mg 25 miligramos
17943616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459933 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0310.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Succinato de sumatriptán EP Impureza E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide
CAS 88919-22-6
Nombres de analitos o componentes (3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo [3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Sumatriptan Succinate Imp. E (EP), Sumatriptan Imp. E (EP), [3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Sumatriptan amino, GR 32066X, Ph Eur Sumatriptan impurity E, BP Sumatriptan Impurity E, sumatriptan amino indole (GR 32066X), Ph Eur Sumatriptan Impurity Mixture, Sumatriptan Succinate Impurity E, Sumatriptan Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N3O2S/c1-14-18(16,17)8-9-2-3-12-11(6-9)10(4-5-13)7-15-12/h2-3,6-7,14-15H,4-5,8,13H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
Nombre IUPAC 1-[3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-il]-N-metilmetanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 267.35
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1041 g/mol