Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sumatriptan succinate |
| Punto de fusión | 165.0°C to 166.0°C |
| Color | Transparente |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, insoluble in ether & ethanol, slightly soluble in methanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.49 |
Seguridad y manipulación
- Sumatriptan succinate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sumatriptan succinate