Learn More
Sumartriptán N-óxido, TRC
Código de producto. 30138685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138685 50 mg 50 miligramos
30135509 25 mg 25 miligramos
17983755 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS81001050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212069-94-8
Fórmula molecular C14 H21 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 311.4
Sinónimo 3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide, GR 112504, Sumatriptan N-Oxide, GR 112504X, Ph Eur Sumatriptan Impurity D, BP Sumatriptan Impurity D, Sumatriptan N-oxide (GR 112504X), Ph Eur Sumatriptan Impurity Mixture, Sumatriptan Test Mix for Impurity Identification Solution 2
Nombre IUPAC Óxido de N,N,N-dimetil-2-[5-(metilsulfamoilmetil)-1H-indol-3-il]etanol
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC[N+](C)(C)[O-])c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sumatriptan N-Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-15-21(19,20)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2,3)18/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1304