Learn More
Sumatriptán-d6, TRC
Código de producto. 30411245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30411245 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30411245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS8000971MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sumatriptan-d6
CAS 1020764-38-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H15D6N3O2S
Cantidad 1 mg
Sinónimo Sumatriptan D6
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)NC)cc12)C([2H])([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 301.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1731
Porcentaje de pureza >95