Learn More
Clorhidrato de sultoprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sultopride Hydrochloride |
| CAS | 23694-17-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H26 N2 O4 S . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzamide','N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-','hydrochloride (1:1), Benzamide','N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-','monohydrochloride (9CI), o-Anisamide','N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-','monohydrochloride (8CI), Barnotil, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-5-(ethylsulfonyl)benzamide hydrochloride, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide hydrochloride, Sultopride hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O4S.ClH/c1-4-19-10-6-7-13(19)12-18-17(20)15-11-14(24(21,22)5-2)8-9-16(15)23-3;/h8-9,11,13H,4-7,10,12H2,1-3H3,(H,18,20);1H |
| SMILES | Cl.CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)CC |
| Nombre IUPAC | N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 390.93 |
| Mostrar más |