Learn More
Sultopride hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16493967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493967 50 mg 50 miligramos
16450518 5 mg 5 miligramos
16408058 10 mg 10 miligramos
16403756 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY42849A
MedChemExpress Sultopride hydrochloride (LIN-1418 hydrochloride) is a selective antagonist of dopamine D2 receptor.
Sultopride hydrochloride (LIN-1418 hydrochloride) is a selective antagonist of dopamine D2 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sultopride hydrochloride
CAS 23694-17-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H27ClN2O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo LIN-1418 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (127.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (127.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(CC)=O)=CC=C2OC.Cl
Peso molecular (g/mol) 390.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.93
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation