Learn More
Sultiame, MedChemExpress
Código de producto. 16406897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16406897 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16406897
Marca: Medchem Express HY108316
MedChemExpress Sultiame is a carbonic anhydrase inhibitor, widely used as an antiepileptic drug.
Sultiame is a carbonic anhydrase inhibitor, widely used as an antiepileptic drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sultiame
CAS 61-56-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14N2O4S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (172.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(N(CCCC2)S2(=O)=O)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 290.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation