Learn More
Sultiame, LoGiCal
Código de producto. 30462429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462429 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462429 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1155.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sultiame
CAS 61-56-3
Nombres de analitos o componentes Sultiame
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 N2 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-(tetrahydro-1,1-dioxido-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, Benzenesulfonamide, 4-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, S,S-dioxide, Benzenesulfonamide, p-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, S,S-dioxide (8CI), Benzenesulfonamide, p-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, dioxide (6CI,7CI), 2H-1,2-Thiazine, benzenesulfonamide deriv., 2H-1,2-Thiazine, tetrahydro-2-p-sulfamoylphenyl-, 1,1-dioxide (6CI), 2-(p-Sulfamoylphenyl)-tetrahydro-2H-1,2-thiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2-Thiazine, 2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]tetrahydro-, 1,1-dioxide, A 168, A 168 (anticonvulsant), Bayer A 168, Conadil, Contravul, Elisal, Ospolot, Riker 594, Sulphenyltame, Sulphenytame, Sulphthiame, Sulthiam, Sulthiame, Sulthiamine, Sultiam, Sultiame, Trolone, p-(Tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)benzenesulfonamide dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCS2(=O)=O
Nombre IUPAC 4-(1,1-dioxotiazinan-2-il)bencenosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 290.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0395 g/mol